Learn More
Bohlender™ PPS/PTFE-ersättning HT Interna reservdelar
Artikelnummer. 10594782
Click to view available options
För användning med:
För 0,8 mm slang OD
För 1,6 mm slang OD
För 10 mm slang OD
För 3 mm slang OD
För 3,2 mm slang OD
För 4 mm slang OD
För 6 mm slang OD
För 6,35 mm slang OD
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Packungsgröße:
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10594782
Marke: Bohlender™ D63810
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Använd dessa högtemperaturreservdelar för slangdiametrar under 3 mm, inte utsatta för mediet. Bohlender™ PPS/PTFE-ersättning HT Interna reservdelar Består av en v-ring (PPS), en avsmalnande ring och en tätningsring (båda PTFE) samt en o-ring.
  • God kemikaliebeständighet
  • Lämplig för temperaturer från -50 till +250 °C
Spezifikation
Certifikat och efterlevnad FDA överensstämmer
Material PPS, PTFE
För användning med För 0,8 mm slang OD
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Trådstorlek GL 14
Inkluderar v-ring (PPS), avsmalnande ring och en tätningsring (båda PTFE), o-ring
Maximalt tryck 10 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttyp Ersättning HT Interna reservdelar
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt