Läs mer
KNF™ PPS/PTFE vakuumpump
Beskrivning
- Kompakt och mångsidig
- Kan användas som en liten kompressor eller som ett vakuumsystem
- Lämplig för aspiration/filtrering under vakuum, fastfasextraktion, avgasning
- Finns i olika utföranden beroende på materialkontakt
- KT-versioner tillgängliga för lätt aggressiva eller korrosiva gaser och ångor
- God kemikaliebeständighet
- Oscillerande membran inuti pumphuvudet ger oljefri, oförorenad och underhållsfri drift
- 100 % oljefri överföring
- Miljövänlig
- Hög gastäthet
- Levereras med gummifötter och 2m nätkabel
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 230 V 50 Hz 100 w |
| Djup (metriskt) | 90 mm |
| Material | PPS, PTFE |
| Wattal | 100 W |
| Vikt (metrisk) | 4 kg |
| Temperatur (metrisk) Max | 40 °C |
| Temperatur (metrisk) Min. | 5 °C |
| Flödeshastighet | 16 l/min. |
| Frekvens | 50 Hz |
| Total höjd (metrisk) | 141 mm |
| Visa mer |