Läs mer
KNF™ PPS/PTFE vakuumpump
Produktkod. p-8007287
Flödeshastighet:
16 l/min
30 l/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10661633
Brand: KNF™ 057012/055163
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompakt, mångsidig, oljefri, oscillerande membranpump för oförorenad och underhållsfri drift. KNF Neuberger™ PPS/PTFE Vakuumpump finns i olika storlekar/kapaciteter och mer kemiskt resistenta versioner.
  • Kompakt och mångsidig
  • Kan användas som en liten kompressor eller som ett vakuumsystem
  • Lämplig för aspiration/filtrering under vakuum, fastfasextraktion, avgasning
  • Finns i olika utföranden beroende på materialkontakt
  • KT-versioner tillgängliga för lätt aggressiva eller korrosiva gaser och ångor
  • God kemikaliebeständighet
  • Oscillerande membran inuti pumphuvudet ger oljefri, oförorenad och underhållsfri drift
  • 100 % oljefri överföring
  • Miljövänlig
  • Hög gastäthet
  • Levereras med gummifötter och 2m nätkabel
Specifikationer
Elektriska krav 230 V 50 Hz 100 w
Djup (metriskt) 90 mm
Material PPS, PTFE
Wattal 100 W
Vikt (metrisk) 4 kg
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 5 °C
Flödeshastighet 16 l/min
Frekvens 50 Hz
Total höjd (metrisk) 141 mm
Total längd (metrisk) 280 mm
Pumptyp Vakuumpump
Användningsområden För evakuering, överföring och kompression av luft eller neutrala ångor lätt aggressiva eller frätande
Maximalt tryck 0,5 bar
Spänning 230 V