Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PPS Svängbara skruvlock
För användning med:
För 6 mm slang OD
För 6,0 mm slang OD
För 8 mm slang OD
Trådstorlek:
GL 18
GL 25
Beskrivning
Sonder, rör eller slangar förs först in genom kopplingen, därefter skruvas kopplingen på GL-halsen och det insatta elementet kan fixeras i önskat läge.
- Skruvlock av PPS
- Innerdelar av PTFE
- Tål tryck upp till 5 bar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA överensstämmer |
| Material | PPS |
| För användning med | För 8 mm slang OD |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Trådstorlek | GL 25 |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttyp | Vridbar skruvlock |