Läs mer
Grant Instruments™ PQ-dokumentation
Produktkod. 15251216
För användning med (utrustning):
Alla BTD-modeller
Alla Grant XUB digitala ultraljudsbad
Alla Grant XUBA analoga ultraljudsbad
Alla JB Aqua Plus-modeller (JBN och JBA)
Alla QBD-modeller
Alla SUB Aqua Pro Modeller (SAP )
Grant CS200G Omrört termostatbad/cirkulator
Grant CVP-2 PCR Plate Centrifuge
Grant CXG termostatiskt omrört badkar/cirkulator
Grant PHMP-100 Thermoshaker för mikroplattor
Grant R4 kylda badkar/cirkulatorer
Grant T100 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TC120 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TS-DW Deep Well Plate Thermoshaker
Grant TX150 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TXF200 omrört termostatbad/cirkulator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15251216
Brand: Grant Instruments™ PQ R4
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Erbjuder utrustningsanvändare större jämförbarhet och verifiering med sina instrument. Grant Instruments™ PQ Documentation förenklar installations- och underhållsprocedurer, minskar vanliga användarfel och bygger upp ett tydligt register över ett instruments prestanda under hela dess livstid.
Performance Qualification (PQ): Instrument is continuing to meet its specification
  • Each documentation set is specific to individual serial numbered equipment and is provided in an easy to use ring bound format.
  • PQ documentation can be ordered at any time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Grant R4 kylda badkar/cirkulatorer
Produkttyp PQ Documentation