Läs mer
Grant Instruments™ PQ-dokumentation
Produktkod. 15490474
Change view
För användning med (utrustning):
Alla BTD-modeller
Alla Grant XUB digitala ultraljudsbad
Alla Grant XUBA analoga ultraljudsbad
Alla JB Aqua Plus-modeller (JBN och JBA)
Alla QBD-modeller
Alla QBH-modeller
Alla SUB Aqua Pro Modeller (SAP )
Grant CS200G omrörd termostatbad/cirkulator
Grant CVP-2 PCR Plate Centrifuge
Grant CXG omrörd termostatbad/cirkulator
Grant PHMP-100 Termoskakar för mikroplattor
Grant R4 kylbad/cirkulatorer
Grant T100 omrörd termostatbad/cirkulator
Grant TC120 omrörd termostatbad/cirkulator
Grant TS-DW Deep Well Plate Thermoshaker
Grant TX150 omrörd termostatbad/cirkulator
Grant TXF200 omrörd termostatisk bad/cirkulator
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15490474 Grant TS-DW Deep Well Plate Thermoshaker Varje
15211216 Alla QBH-modeller Varje
15251216 Grant R4 kylbad/cirkulatorer Varje
15201226 Grant TC120 omrörd termostatbad/cirkulator Varje
15261216 Alla SUB Aqua Pro Modeller (SAP ) Varje
15211226 Alla Grant XUB digitala ultraljudsbad Varje
15201216 Alla QBD-modeller Varje
15251206 Alla BTD-modeller Varje
15221226 Alla Grant XUBA analoga ultraljudsbad Varje
15271206 Alla JB Aqua Plus-modeller (JBN och JBA) Varje
15152615 Grant TX150 omrörd termostatbad/cirkulator Varje
15122625 Grant CS200G omrörd termostatbad/cirkulator Varje
15192615 Grant CXG omrörd termostatbad/cirkulator Varje
15132615 Grant T100 omrörd termostatbad/cirkulator Varje
15172615 Grant TXF200 omrörd termostatisk bad/cirkulator Varje
15420484 Grant CVP-2 PCR Plate Centrifuge Varje
15450484 Grant PHMP-100 Termoskakar för mikroplattor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 15490474 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer PQ TSDW
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Erbjuder utrustningsanvändare större jämförbarhet och verifiering med sina instrument. Grant Instruments™ PQ Documentation förenklar installations- och underhållsprocedurer, minskar vanliga användarfel och bygger upp ett tydligt register över ett instruments prestanda under hela dess livstid.
Performance Qualification (PQ): Instrumentet fortsätter att uppfylla sina specifikationer
  • Varje dokumentationsuppsättning är specifik för individuell serienummererad utrustning och tillhandahålls i ett lättanvänt ringbundet format.
  • PQ-dokumentation kan beställas när som helst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Grant TS-DW Deep Well Plate Thermoshaker
Produkttyp PQ-dokumentation