missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PQR620, MedChemExpress
Beskrivning
PQR620 is an orally bioavailable and selective brain penetrant inhibitor of mTORC1/2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PQR620 |
| CAS | 1927857-56-4 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H25F2N7O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.4 mg/mL (14.37 mM; Need warming) |
| LEDER | [H][C@]1(CC[C@]([H])2COC1)N2C3=NC(N4[C@]5([H])CC[C@]([H])4COC5)=NC(C6=CN=C(N)C=C6C(F)F)=N3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.47 |
| Formel vikt | 445.47 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?