Läs mer
Atago™ PR-301α Modell Digital refraktometer
Produktkod. 10779044
Change view
Skalområde:
45 till 90 Brix
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Skalområde Förpackningsstorlek
10779044 45 till 90 Brix Varje
1 options
Produktkod. 10779044 Leverantör Atago™ Leverantörsnummer 3462
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10880.00 SEK
    8694.84 SEK / Paket med 1
    Save 2185.16 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
Atago™ PR-301α Modellen Digital refraktometer är utformad för att täcka höga koncentrationer av Brix 45,0 till 90,0 %.
  • Digital refraktometer
  • Förbättrad mätnoggrannhet
  • Kompakt och batteridriven
  • Visa uppmätta värden för prover snabbt
Specifikationer
Typ Digital refraktometer
Skalområde 45 till 90 Brix
Modell PR-301α
Noggrannhet ±0,1 % Brix vid 10 till 30 °C
Upplösning 0,1 % Brix
Skaltyp Brix
För användning med (applikation) Måtten på gelé, flytande råsocker
Inkluderar Standard flytande LG, Runt ark
IP-betyg IP64
Vikt (metrisk) 300 g
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Strömförsörjningsdetaljer 006P torrbatteri (9V)