Läs mer
PR 619, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,6-diamino-5-thiocyanatopyridin-3-yl) thiocyanate |
| CAS | 2645-32-1 |
| Molekylformel | C7 H5 N5 S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Thiocyanic Acid C,C'-(2,6-Diamino-3,5-pyridinediyl) Ester, 2,6-Diamino-3,5-dithiocyanopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N5S2/c8-2-13-4-1-5(14-3-9)7(11)12-6(4)10/h1H,(H4,10,11,12) |
| LEDER | Nc1nc(N)c(SC#N)cc1SC#N |
| IUPAC-namn | (2,6-diamino-5-thiocyanatopyridin-3-yl) thiocyanate |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.278 |
| Formel vikt | 222.999 |