Läs mer
Atago™ PR-RI modell Digital refraktometer
Produktkod. 11496278
Change view
Brytningsindex:
1,3306 till 1,4436
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Brytningsindex Förpackningsstorlek
11496278 1,3306 till 1,4436 Varje
1 options
Produktkod. 11496278 Leverantör Atago™ Leverantörsnummer 3480
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Typ Digital refraktometer
Brytningsindex 1,3306 till 1,4436
Modell PR-RI
Provvolym 0.3 mL
Noggrannhet ±0,0002 Brytningsindex
Upplösning 0.0001nD
Mätningstid 3 sek.
För användning med (applikation) Lämplig för att mäta brytningsindex för vätskeprover i farmaceutiska och kemiska produkter
IP-betyg IP64
Vikt (metrisk) 300 g
Temperaturkompensation 5 °C till 45 °C
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Temperaturupplösning 1 °C
Strömförsörjningsdetaljer 006P torrbatteri (9V)