Läs mer
Gibco™ pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrollvektor
Produktkod. 16515651
Change view
Kvantitet:
1 flaska
Produktkod. Kvantitet
16515651 1 flaska
1 options
Produktkod. 16515651 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A39243
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrollvektor är en däggdjursuttryckskontroll som uttrycker ett komplett, fullängds kanin-IgG och EmGFP.
Kan användas som en positiv expressionskontroll för transienta expressionssystem som t.ex Expi293 Expression System, den ExpiCHO Expression System, FreeStyle 293 Expression System och FreeStyle CHO Uttryckssystem.
Funktioner
  • En blandning av pcDNA3.4 plasmider som innehåller de kodande sekvenserna för EmGFP och de tunga och lätta kedjorna av kanin IgG
  • Optimerad blandning av transfektionsgradiga plasmider av IgG lätt och tung kedja i ett enda, färdigt att använda rör
  • Uttryck av kanin IgG vid 450 till 500 mg/L in Expi293F celler
  • Tillräckligt material för transfektion av upp till 150 ml suspensionskultur i Expi293 , ExpiCHO , och FreeStyle-system
Denna kontroll ingår i Expi293 GnTI-, Expi293 Inducerbar och Expi293 Inducerbar GnTi- uttryckssystem kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Positiv kontroll DNA vektor
Innehåll och lagring 1 injektionsflaska (1 mg/ml) pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrollvektor, förvara vid 2 –°8 C eller långtidsförvaring vid -20 °C
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 flaska
Kvalitet Transfektionsbetyg