Läs mer
Pracinostat, MedChemExpress
Produktkod. 16478337
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16478337 5 mg -
16415648 10 mg 10mg
16401817 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16478337 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13322
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Pracinostat is a potent histone deacetylase (HDAC) inhibitor, with IC50s of 40-140 nM, used for cancer research.
Pracinostat is a potent histone deacetylase (HDAC) inhibitor, with IC50s of 40-140 nM, used for cancer research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pracinostat
CAS 929016-96-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H30N4O2
Kvantitet 5 mg
Synonym SB939
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (697.39 mM; Need ultrasonic)
LEDER ONC(/C=C/C1=CC=C2N(C(CCCC)=NC2=C1)CCN(CC)CC)=O
Molekylvikt (g/mol) 358.48
Formel vikt 358.48
Procent renhet 98.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death