Läs mer
Pradigastat, MedChemExpress
Beskrivning
Pradigastat (LCQ-908) is a potent, selective and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor. Pradigastat has anti-obesity and anti-diabetic effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pradigastat |
| CAS | 956136-95-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H24F3N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | LCQ-908 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (36.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(O)C[C@H]1CC[C@H](C2=CC=C(C3=NC=C(NC4=CC=C(C(F)(F)F)N=C4)C=C3)C=C2)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 455.47 |
| Visa mer |