Läs mer
Praeruptorin A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Praeruptorin A |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O7/c1-6-11(2)20(24)27-19-18(25-12(3)22)16-14(28-21(19,4)5)9-7-13-8-10-15(23)26-17(13)16/h6-10,18-19H,1-5H3/b11-6-/t18-,19-/m0/s1 |
| Formel vikt | 386.1366 |