Läs mer
Praeruptorin B, MedChemExpress
Beskrivning
Praeruptorin B is an inhibitor of sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Praeruptorin B |
| CAS | 73069-28-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H26O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Praeruptorin D |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (58.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C1C=CC2=CC=C3C([C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)[C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3)=C2O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.46 |
| Visa mer |