Läs mer
Praeruptorin B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Praeruptorin B |
| CAS | 73069-28-0 |
| Molekylformel | C24H26O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2Z,2'Z)-2-Methyl-2-Butenoic Acid (9S,10S)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-9,10-diyl Ester, 2-Methyl-2-butenoic Acid [9S-[9α(Z),10α(Z)]]-9,10-Dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-9,10-diyl Ester, 2H,8H-Benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran','2-butenoic acid deriv. (+) Pareruptorin B, (+)-Anomalin, (+)-Praeruptorin B, Pd II, Praeruptorin B, Praeruptorin D |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26O7/c1-7-13(3)22(26)29-20-18-16(11-9-15-10-12-17(25)28-19(15)18)31-24(5,6)21(20)30-23(27)14(4)8-2/h7-12,20-21H,1-6H3/b13-7-,14-8- |
| LEDER | N#Cc1c(F)ccc(C)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.46 |