missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pralatrexate, MedChemExpress

Produktkod. 16490327
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490327 50 mg
16486687 5 mg
16453978 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16490327 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10446

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Pralatrexate is an antifolate and is a potent dihydrofolate reductasean (DHFR) inhibitor with a Ki of 13.4 pM. Pralatrexate is a substrate for folylpolyglutamate synthetase with improved cellular uptake and retention. Pralatrexate has antitumor activities and has the potential for relapsed/refractory T-cell lymphoma treatment.

Pralatrexate is an antifolate and is a potent dihydrofolate reductasean (DHFR) inhibitor with a Ki of 13.4 pM. Pralatrexate is a substrate for folylpolyglutamate synthetase with improved cellular uptake and retention. Pralatrexate has antitumor activities and has the potential for relapsed/refractory T-cell lymphoma treatment.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pralatrexate
Fysisk form Solid
CAS 146464-95-1
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H23N7O5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (104.72 mM)
LEDER O=C(CC[C@H](NC(C1=CC=C(C=C1)C(CC#C)CC2=NC3=C(N=C(N=C3N=C2)N)N)=O)C(O)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 477.47
Formel vikt 477.47
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.