Läs mer
Pralidoxime Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pralidoxime chloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;/h2-6H,1H3;1H |
| Formel vikt | 172.0403 |