Läs mer
Pralidoximklorid, TRC
Produktkod. 30428236
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428236 10 g
30425270 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30428236 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP70112010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-15-0
Molekylformel C7 H9 N2 O . Cl
Molekylvikt (g/mol) 172.61
Synonym Pyridinium, 2-[(hydroxyimino)methyl]-1-methyl-, chloride (1:1), 2-Formyl-1-methylpyridinium chloride oxime (6CI), Pyridinium, 2-[(hydroxyimino)methyl]-1-methyl-, chloride (9CI), Pyridinium, 2-formyl-1-methyl-, chloride, oxime (8CI), 1-Methyl-2-aldoximinopyridinium chloride, 1-Methylpyridinium-2-aldoxime chloride, 2-(Hydroxyiminomethyl)-1-methylpyridinium chloride, 2-PAM chloride, 2-Pralidoxime chloride, 2-Pyridinealdoxime methochloride, N-Methylpyridinium-2-aldoxime chloride, Pralidoxime chloride, Protopam chloride
IUPAC-namn (NE)-N-[(1-metylpyridin-1-ium-2-yl)metylid]hydroxilamin; klorid
LEDER [Cl-].C[n+]1ccccc1\C=N\O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pralidoxime chloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;/h2-6H,1H3;1H
Formel vikt 172.0403