Läs mer
Pralidoxime Methyl Sulphate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pralidoxime Methyl Sulphate |
| CAS | 1200-55-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pralidoxime Methyl Sulphate |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C7 H9 N2 O . C H3 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pralidoxime Methyl Sulphate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O.CH4O4S/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;1-5-6(2,3)4/h2-6H,1H3;1H3,(H,2,3,4) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COS(=O)(=O)[O-].C[n+]1ccccc1\C=N\O |
| Visa mer |