Läs mer
Pralidoxime Methyl Sulphate, Mikromol™
Produktkod. 17980966
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17980966 100 mg
1 options
Produktkod. 17980966 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0689.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pralidoxime Methyl Sulphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pralidoxime Methyl Sulphate
CAS 1200-55-1
Analyt- eller komponentnamn Pralidoxime Methyl Sulphate
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C7 H9 N2 O . C H3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pralidoxime Methyl Sulphate
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O.CH4O4S/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;1-5-6(2,3)4/h2-6H,1H3;1H3,(H,2,3,4)
LEDER COS(=O)(=O)[O-].C[n+]1ccccc1\C=N\O
IUPAC-namn (NE)-N-[(1-methylpyridin-1-ium-2-yl)methylidene]hydroxylamine;methyl sulfate
Molekylvikt (g/mol) 248.26
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 248.0467 g/mol