Läs mer
Pralsetinib, MedChemExpress
Beskrivning
Pralsetinib (BLU-667) is a highly potent, selective RET inhibitor. Pralsetinib (BLU-667) inhibits WT RET, RET mutants V804L, V804M, M918T and CCDC6-RET fusion with IC50s of 0.4, 0.3, 0.4, 0.4, and 0.4 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pralsetinib |
| CAS | 2097132-94-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H32FN9O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | BLU-667 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (187.41 mM) |
| LEDER | O=C([C@@]1(OC)CC[C@H](C2=NC(NC3=NNC(C)=C3)=CC(C)=N2)CC1)N[C@H](C4=CC=C(N5N=CC(F)=C5)N=C4)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 533.6 |
| Visa mer |