Läs mer
PRAM1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Produktkod. 18020668 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18020668 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18020668 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298045DL594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
PRAM1 Polyclonal specifically detects PRAM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen PRAM1
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 594
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias MGC39864, PML-RAR, PML-RARA regulated adaptor molecule 1, PML-RARA target gene encoding an Adaptor Molecule-1, PML-RARA-regulated adapter molecule 1, PRAM, PRAM-1
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PRAM1 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84106
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG