missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PRAME Antibody (PRAME/8558R), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20845UV
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
PRAME Monoclonal antibody specifically detects PRAME in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| PRAME | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| cancer/testis antigen 130, MAPEOIP4CT130, melanoma antigen preferentially expressed in tumors, OIP-4, Opa-interacting protein 4, Opa-interacting protein OIP4, preferentially expressed antigen in melanoma, Preferentially expressed antigen of melanoma | |
| Recombinant fragment (around aa100-509) of human PRAME protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 23532 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PRAME/8558R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering