Läs mer
Pramipexole dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. p-200096828
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 16447298
Brand: Medchem Express HY17355
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Pramipexole dihydrochloride is a selective and blood-brain barrier (BBB) penetrant dopamine D2-type receptor agonist, with Kis of 2.2 nM, 3.9 nM, 0.5 nM and 1.3 nM for D2-type receptor, D2, D3 and D4 receptors, respectively. Pramipexole dihydrochloride can be used for the research of Parkinson's disease (PD) and restless legs syndrome (RLS).
Pramipexole dihydrochloride is a selective and blood-brain barrier (BBB) penetrant dopamine D2-type receptor agonist, with Kis of 2.2 nM, 3.9 nM, 0.5 nM and 1.3 nM for D2-type receptor, D2, D3 and D4 receptors, respectively. Pramipexole dihydrochloride can be used for the research of Parkinson's disease (PD) and restless legs syndrome (RLS).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pramipexole dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 104632-25-9
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H19Cl2N3S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (175.90 mM)
LEDER NC(S1)=NC2=C1C[C@@H](NCCC)CC2.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 284.25
Formel vikt 284.25
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.