Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pramipexoldihydrokloridmonohydrat, 98 %
Produktkod. 16641832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16641832 25 g
16631832 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16641832 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463220250
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 191217-81-9
Molekylformel C10H21Cl2N3OS
Molekylvikt (g/mol) 302.26
MDL-nummer MFCD00876894,MFCD02183927
InChI-nyckel APVQOOKHDZVJEX-QTPLPEIMSA-N
IUPAC-namn diväte (6S)-N6-propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-bensotiazol-2,6-diaminhydratdiklorid
LEDER [H+].[H+].O.[Cl-].[Cl-].CCCN[C@H]1CCC2=C(C1)SC(N)=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pramipexole dihydrochloride monohydrate
Analysprocentintervall 97.5 % min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, insoluble in dichloromethane
Formel vikt 302.27
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.