Läs mer
Pramipexoldihydrokloridmonohydrat EP-förorening A (som racemat), Mikromol™
Beskrivning
Pramipexoldihydrokloridmonohydrat EP-förorening A (som racemat)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6RS)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| CAS | 104617-49-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (6RS)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H11 N3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (6RS)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Imp. A (EP), Pramipexole Imp. A (EP), 4,5,6,7-Tetrahydro-2,6-benzothiazolediamine, (RS)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole, 2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity A, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity A as Racemate, Pramipexole Impurity A, Pramipexole Dihydrochloride Impurity A as Racemate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10) |
| LEDER | NC1CCc2nc(N)sc2C1 |
| IUPAC-namn | 4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzotiazol-2,6-diamin |
| Visa mer |