Läs mer
Pramipexole, Mikromol™
Beskrivning
Pramipexole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pramipexole |
| CAS | 104632-26-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pramipexole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10H17N3S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| LEDER | CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.33 |
| Kvantitet | 100 mg |