Läs mer
(±)-Pramipexol, TRC
Produktkod. 30004541
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004541 50 mg
30006388 500 mg
30005747 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004541 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP70074050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104617-86-9
Molekylformel C10H17N3S
Molekylvikt (g/mol) 211.33
Synonym 2-Amino-6-propylamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 4,5,6,7-Tetrahydro-N6-propyl-2,6-Benzothiazolediamine;
IUPAC-namn 6-N-propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzotiazol-2,6-diamin
LEDER NC(S1)=NC2=C1C[C@H](NCCC)CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Pramipexole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13)
Formel vikt 211.1143
Procent renhet >95%