Läs mer
Pramiracetam, MedChemExpress
Beskrivning
Pramiracetam is a nootropic drug derived from piracetam, and is more potent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pramiracetam |
| CAS | 68497-62-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H27N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM) |
| LEDER | O=C(NCCN(C(C)C)C(C)C)CN1C(CCC1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.38 |
| Formel vikt | 269.38 |
| Visa mer |