Läs mer
Pramocaine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16472329
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16472329 1 g
1 options
Produktkod. 16472329 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1319
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Pramocaine hydrochloride decreases the permeability of neuronal membranes to sodium ions, blocking both initiation and conduction of nerve impulses.
Pramocaine hydrochloride decreases the permeability of neuronal membranes to sodium ions, blocking both initiation and conduction of nerve impulses.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pramocaine hydrochloride
CAS 637-58-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H28ClNO3
Kvantitet 1 g
Synonym Pramoxine hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (303.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (303.16 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCOC1=CC=C(OCCCN2CCOCC2)C=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 329.86
Formel vikt 329.86
Procent renhet 99.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation