Läs mer
Pramoxinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17950616
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17950616 250 mg
1 options
Produktkod. 17950616 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3228.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pramoxinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pramoxine Hydrochloride
CAS 637-58-1
Analyt- eller komponentnamn Pramoxine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H27 N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride, 3389W95
InChI formel InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
LEDER Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
IUPAC-namn 4-[3-(4-butoxyfenoxy)propyl]morfolin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 329.86
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 329,1758 g/mol