Läs mer
Pramoxinhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pramoxine Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 329.1758 |