missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific Chemicals Pranlukast hemihydrat

Produktkod. 16574474 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16574474 100 mg
16584474 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16574474 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 465331000
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 150821-03-7
Molekylformel C54H48N10O9
Molekylvikt (g/mol) 981.04
InChI-nyckel MSXTUBJFNBZPGC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn bis(N-[4-oxo-2-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-4H-kromen-8-yl]-4-(4-fenylbutoxi)bensamid)hydrat
LEDER O.O=C(NC1=C2OC(=CC(=O)C2=CC=C1)C1=NNN=N1)C1=CC=C(OCCCCC2=CC=CC=C2)C=C1.O=C(NC1=C2OC(=CC(=O)C2=CC=C1)C1=NNN=N1)C1=CC=C(OCCCCC2=CC=CC=C2)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pranlukast hemihydrate
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 490.51
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pranlukast hemihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pranlukast hydrate

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.