Läs mer
Pranlukast, TRC
Produktkod. 30427814
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30427814 250 mg
1 options
Produktkod. 30427814 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP701100250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pranlukast
CAS 103177-37-3
Molekylformel C27 H23 N5 O4
Kvantitet 250 mg
Synonym Benzamide','N-[4-oxo-2-(2H-tetrazol-5-yl)-4H-1-benzopyran-8-yl]-4-(4-phenylbutoxy)-, Benzamide','N-[4-oxo-2-(1H-tetrazol-5-yl)-4H-1-benzopyran-8-yl]-4-(4-phenylbutoxy)- (9CI), N-[4-Oxo-2-(2H-tetrazol-5-yl)-4H-1-benzopyran-8-yl]-4-(4-phenylbutoxy)benzamide, 4-Oxo-8-[4-(4-phenylbutoxy)benzoylamino]-2-(tetrazol-5-yl)-4H-1-benzopyran, 8-[4-(4-Phenylbutoxy)benzoyl]amino-2-(5-tetrazolyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran, Azlaire, CCN 00401, ONO 1078, ONO-RS 411, Onon, Pranlukast, RS 411, SB 205312
InChI formel InChI=1S/C27H23N5O4/c33-23-17-24(26-29-31-32-30-26)36-25-21(23)10-6-11-22(25)28-27(34)19-12-14-20(15-13-19)35-16-5-4-9-18-7-2-1-3-8-18/h1-3,6-8,10-15,17H,4-5,9,16H2,(H,28,34)(H,29,30,31,32)
LEDER O=C(Nc1cccc2C(=O)C=C(Oc12)c3nnn[nH]3)c4ccc(OCCCCc5ccccc5)cc4
IUPAC-namn N-[4-oxo-2-(1H-tetrazol-5-yl)krom-8-yl]-4-(4-fenylbutoxy)bensamid
Molekylvikt (g/mol) 481.5
Formel vikt 481.175