Läs mer
Pranoprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pranoprofen |
| CAS | 52549-17-4 |
| Molekylformel | C15H13NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | alpha-methyl-5H-[1]Benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acetic acid','(RS)-Pranoprofen','(±)-Pranoprofen','2-(5H-[1]-Benzopyrano[2,3-b]pyridin-7-yl)propionic acid','Niflan','Oftalar','Pranoprofen','Y 8004','dl-Pranoprofen','α-Methyl-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-ylacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO3/c1-9(15(17)18)10-4-5-13-12(7-10)8-11-3-2-6-16-14(11)19-13/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,17,18) |
| LEDER | CC(C(=O)O)c1ccc2Oc3ncccc3Cc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-(5H-chromeno[2,3-b]pyridin-7-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.27 |
| Formel vikt | 255.0895 |