Läs mer
Prasedymiumlösning för ICP/MS 10mg/L HNO 3- matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12917403 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12917403 100 mL Flaska 100ml
12907403 50 mL Flaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12917403 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 643 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
Molekylformel Pr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prasedymium
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Nitric Acid
Kvantitet 100 mL