Läs mer
Praseodymfolie, 1,0 mm tjock, 99,5 % (REO)
Produktkod. 11351479
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351479 25 x 25 mm 25mm
11490380 50 x 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351479 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013963.FF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2692.96 SEK
    2417.65 SEK / 25mm
    Save 275.31 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140,91 g/mol
Praseodymium används som en legeringskomponent för legeringar som används för att tillverka permanentmagneter och flintor. Tillsammans med neodym används praseodym för att tillverka gult glas som kan användas som ögonskydd (t.ex. för svetsare).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-10-0
Molekylformel Pr
Molekylvikt (g/mol) 140.91
MDL-nummer MFCD00011174
InChI-nyckel PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC-namn praseodym
LEDER [Pr]
Specifications
Kemiskt namn eller material Praseodymium foil
Färg Vitt
Namnnotering 1.0mm (0.04 in.) thick
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Odorless
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈4.23g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Procent renhet 99.5%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.