Läs mer
Praseodym(III)acetathydrat, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11372568
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372568 100 g 100g
11362568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014611.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 334869-74-8 | C6H9O6Pr | 318,04 g/mol
Praseodymiumacetat används för att göra färgglas och emaljer; När det blandas med vissa andra material, producerar Praseodymium en intensiv ren gul färg i glas. Den andra huvudapplikationen används för att tillverka pigment och bläckfärg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334869-74-8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) acetate hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Molekylformel C6H9O6Pr
MDL-nummer MFCD00150121
Löslighetsinformation Löslig i vatten, måttligt löslig i starka mineralsyror.
InChI-nyckel KPXRPRLCONABEG-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Pr+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-namn praseodym(3+)triacetat
Molekylvikt (g/mol) 318.04
Formel vikt 318.03 (Vattenfattig)
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.