Läs mer
Praseodym(III)acetathydrat, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049532
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11362568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014611.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 334869-74-8 | C6H9O6Pr | 318.04 g/mol
Praseodymiumacetat används för att göra färgglas och emaljer; När det blandas med vissa andra material, producerar Praseodymium en intensiv ren gul färg i glas. Den andra huvudapplikationen används för att tillverka pigment och bläckfärg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334869-74-8
Synonym n-2-chlorophenyl-2-trifluoromethyl benzamide, cbmicro_015862
PubChem CID 875825
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) acetate hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Molekylformel C14H9ClF3NO
MDL-nummer MFCD02219578
Löslighetsinformation Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
InChI-nyckel CBVKYRGTGNCYLK-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=CC=C1Cl
IUPAC-namn N-(2-klorfenyl)-2-(trifluormetyl)bensamid
Molekylvikt (g/mol) 299.68
Formel vikt 318.03 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.