Läs mer
Praseodymium(III)bromid, ultratorr, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050142
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11388557
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035714.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13536-53-3
Praseodymium(III)bromid har några av de vanligaste användningsområdena såsom i flygmotorer, filmindustri, färgning i glas och emaljer, färg cubic zirconia för att simulera peridot, svets- och glasblåsglasögon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13536-53-3
MDL-nummer MFCD00049762
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) bromide
Smältpunkt 691°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 380.63
Procent renhet 99.99%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.