Läs mer
Praseodym(III) karbonatokthydrat, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11352568
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352568 100 g 100g
11342568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014609.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 14948-62-0 | C3H16O17Pr2 | 605,959 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14948-62-0
Molekylformel C3H16O17Pr2
Molekylvikt (g/mol) 605.959
MDL-nummer MFCD00211307
InChI-nyckel SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H
Synonym praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate
PubChem CID 25022096
IUPAC-namn praseodym(3+);trikarbonat;oktahydrat
LEDER C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) carbonate octahydrate
Färg Klart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Utseende Grön kristallin
Analysprocentintervall 99,9 % (REO)
Formel vikt 605,97 (461,85 vattenfritt)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.