Läs mer
Praseodymium(III) carbonate octahydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. p-4824903
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11342568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014609.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14948-62-0 | C3H16O17Pr2 | 605.959 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14948-62-0
Molekylformel C3H16O17Pr2
Molekylvikt (g/mol) 605.959
MDL-nummer MFCD00211307
InChI-nyckel SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H
Synonym praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate
PubChem CID 25022096
IUPAC-namn praseodym(3+);trikarbonat;oktahydrat
LEDER C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) carbonate octahydrate
Färg Klart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Formel vikt 605.97 (461.85 Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende Green crystalline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.