Läs mer
Praseodymium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. 11316298
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316298 25 g 25g
11306298 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011237.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19423-77-9 | Cl3Pr | 247.26 g/mol
Vattenlösningar av praseodym(III)klorid kan användas för att framställa olösliga praseodym(III)-föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19423-77-9
Molekylformel Cl3Pr
Molekylvikt (g/mol) 247.26
MDL-nummer MFCD00149828
InChI-nyckel LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn praseodym(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) chloride hydrate
Smältpunkt 115°C
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,7712
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol
Formel vikt 247.27 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Praseodymium(III) chloride hydrate, REacton, 99.9% (REO)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Praseodymium(III) chloride hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.