Läs mer
Praseodymium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 11384118
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384118 10 g 10g
11394118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041418.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För vakuumdeponering
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13709-46-1
Molekylformel F3Pr
Molekylvikt (g/mol) 197.90
MDL-nummer MFCD00016287
InChI-nyckel BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn praseodymium(3+) trifluoride
LEDER [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) fluoride
Smältpunkt 1395°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Green
Fysisk form Pieces
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Soluble moderately in strong mineral acids Insoluble in water.
Formel vikt 197.9
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 6.2 g/mL