Läs mer
Praseodymium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Praseodymium(III) fluoride |
| Smältpunkt | 1395°C |
| Namnnotering | Anhydrous |
| Färg | Klart |
| Fysisk form | Pieces |
| Kvantitet | 50 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| UN-nummer | UN3288 |
| Löslighetsinformation | Soluble moderately in strong mineral acids Insoluble in water. |
| Formel vikt | 197.9 |
| Show More |