Läs mer
Praseodymium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7051519
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11384118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041418.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För vakuumdeponering
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13709-46-1
Molekylformel F3Pr
Molekylvikt (g/mol) 197.90
MDL-nummer MFCD00016287
InChI-nyckel BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn praseodymium(3+) trifluoride
LEDER [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) fluoride
Smältpunkt 1395°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Green
Fysisk form Pieces
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Soluble moderately in strong mineral acids Insoluble in water.
Formel vikt 197.9
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 6.2 g/mL