Learn More
Praseodymium(III) iodide, ultra dry, 99.9+% (REO)
Product Code. 11318168
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11318168 1 g 1g
11328168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11318168 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039385.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13813-23-5 | I3Pr | 521.621 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13813-23-5
Molekylformel I3Pr
Molekylvikt (g/mol) 521.621
MDL-nummer MFCD00049513
InChI-nyckel PVEVRIVGNKNWML-UHFFFAOYSA-K
Synonym praseodymium triiodide, praseodymium iodide pri3, pri3, prazodymium iodide, praseodymium iii iodide, ultra dry
PubChem CID 83744
IUPAC-namn trijodpraseodymium
LEDER I[Pr](I)I
Specifications
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) iodide
Smältpunkt 737°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Crystals or Needles
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel PrI3
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 521.62
Procent renhet ≥99.9%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.