Läs mer
Praseodymium(III) iodide, ultra dry, 99.9+% (REO)
Produktkod. 11328168
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328168 5 g 5g
11318168 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039385.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13813-23-5 | I3Pr | 521.621 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13813-23-5
Molekylformel I3Pr
Molekylvikt (g/mol) 521.621
MDL-nummer MFCD00049513
InChI-nyckel PVEVRIVGNKNWML-UHFFFAOYSA-K
Synonym praseodymium triiodide, praseodymium iodide pri3, pri3, prazodymium iodide, praseodymium iii iodide, ultra dry
PubChem CID 83744
IUPAC-namn trijodpraseodymium
LEDER I[Pr](I)I
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) iodide
Smältpunkt 737°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Crystals or Needles
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel PrI3
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 521.62
Procent renhet ≥99.9%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.