Läs mer
Praseodymium(III, IV) oxide, 99.9% (REO)
Produktkod. 11323348
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323348 10 g 10g
11313348 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036276.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
Praseodym(III, IV)oxid används i pigment i glas-, optik- och keramikindustrin. Praseodymiumdopat glas, kallat didymiumglas, används vid svetsning, smide och glasblåsande glasögon på grund av dess blockerande egenskap hos infraröd strålning. Det används i fast tillståndssyntes av praseodymmolybdenoxid, som används som halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12037-29-5
Molekylformel O11Pr6
Molekylvikt (g/mol) 1021.44
MDL-nummer MFCD00011178
InChI-nyckel HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn hexapraseodymium(3+)undekaoxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III, IV) oxide
Smältpunkt 2500°C
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vikt 1021.43
Procent renhet 99.9%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Praseodymium(III, IV) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Praseodymium(III, IV) oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.